480584
1-Cyclohexenyl trifluoromethanesulfonate
97%
About This Item
Prodotti consigliati
Saggio
97%
P. eboll.
84-87 °C/4 mmHg (lit.)
Densità
1.315 g/mL at 25 °C (lit.)
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
FC(F)(F)S(=O)(=O)OC1=CCCCC1
InChI
1S/C7H9F3O3S/c8-7(9,10)14(11,12)13-6-4-2-1-3-5-6/h4H,1-3,5H2
WVSCRRLWRRANJY-UHFFFAOYSA-N
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
160.0 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
71.1 °C - closed cup