531197
Ethyl 6-chloropyridine-3-carboxylate
97%
Sinonimo/i:
Ethyl 6-chloronicotinate
Saggio
97%
Punto di fusione
26-30 °C (lit.)
Gruppo funzionale
chloro
ester
Stringa SMILE
CCOC(=O)c1ccc(Cl)nc1
InChI
1S/C8H8ClNO2/c1-2-12-8(11)6-3-4-7(9)10-5-6/h3-5H,2H2,1H3
ILDJJTQWIZLGPO-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Applicazioni
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
230.0 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
110 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?