76172
O-(2-Aminoethyl)-O′-(2-azidoethyl)pentaethylene glycol
≥90% (oligomer purity)
Sinonimo/i:
Azido-PEG-amine (n=6)
Saggio
≥90% (oligomer purity)
Stato
liquid
Impiego in reazioni chimiche
reaction type: click chemistry
reagent type: cross-linking reagent
Gruppo funzionale
amine
azide
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
NCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCN=[N+]=[N-]
InChI
1S/C14H30N4O6/c15-1-3-19-5-7-21-9-11-23-13-14-24-12-10-22-8-6-20-4-2-17-18-16/h1-15H2
VCQSTKKJKNUQBI-UHFFFAOYSA-N
Applicazioni
- As a reactant for the synthesis of thin films of azide functionalized poly(L-glutamic acid) for drug delivery.[1]
- For the synthesis of curcumin monoazide derivatives for fabricating biologically active curcumin conjugates.[2]
- To modify the surface of TiO2 nanoparticles to attach DNA strands for photocatalytic reduction of CO2.[3]
- For the conjugation of poly(ethylene glycol) (PEG) with toll-like receptor 7 (TLR7) to improve its pharmaceutical properties.[4]
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?