Documenti fondamentali
901152
Sigma-Aldrich
1-Azido-2-(2-(2-ethoxyethoxy)ethoxy)ethane
≥95%
Scegli un formato
5 G
252,00 €
252,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
5 G
252,00 €
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C8H17N3O3
Numero CAS:
Peso molecolare:
203.24
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352200
NACRES:
NA.22
252,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Livello qualitativo
Saggio
≥95%
Stato
liquid
Impiego in reazioni chimiche
reaction type: click chemistry
Indice di rifrazione
n/D 1.446
Densità
1.02764 g/mL
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
CCOCCOCCOCCN=[N+]=[N-]
InChI
QCKRVSYHRAABCY-UHFFFAOYSA-N
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)