Documenti fondamentali
77787
Sigma-Aldrich
O-(2-Aminoethyl)-O′-(2-azidoethyl)nonaethylene glycol
≥90% (oligomer purity)
Sinonimo/i:
Azido-PEG-amine (n=10)
Scegli un formato
500 MG
360,00 €
360,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
500 MG
360,00 €
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C22H46N4O10
Numero CAS:
Peso molecolare:
526.62
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352200
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
360,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Saggio
≥90% (oligomer purity)
Stato
liquid
Impiego in reazioni chimiche
reaction type: click chemistry
reagent type: cross-linking reagent
Gruppo funzionale
amine
azide
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
NCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCN=[N+]=[N-]
InChI
1S/C22H46N4O10/c23-1-3-27-5-7-29-9-11-31-13-15-33-17-19-35-21-22-36-20-18-34-16-14-32-12-10-30-8-6-28-4-2-25-26-24/h1-23H2
RMNAJNJBCBFOKX-UHFFFAOYSA-N
Applicazioni
O-(2-Aminoethyl)-O′-(2-azidoethyl)nonaethylene glycol may be used in the synthesis of potent PEGylated toll like receptor 7 (TLR7) ligand with improved solubility and modulated protein binding.[1]
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Synthesis and characterization of PEGylated toll like receptor 7 ligands.
Chan M, et al.
Bioconjugate Chemistry, 22(3), 445-454 (2011)