761060
(Tributylphosphoranylidene)acetonitrile
97%
Sinonimo/i:
(Cyanomethylene)tributylphosphorane
Saggio
97%
Stato
liquid
Indice di rifrazione
n20/D 1.500 (lit.)
Densità
0.921 g/mL at 25 °C
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
[P](=CC#N)(CCCC)(CCCC)CCCC
InChI
1S/C14H28NP/c1-4-7-11-16(14-10-15,12-8-5-2)13-9-6-3/h14H,4-9,11-13H2,1-3H3
OZMLUMPWPFZWTP-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Applicazioni
- Stereoselective synthesis of skytanthine and other O- and N-containing heterocycles by Mitsunobu intramolecular cycloalkylation.[2]
- Wittig olefination of esters, lactones, N-Boc lactam, and cyclic imide to corresponding Wittig products.[3]
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?