752959
(Tributylphosphoranylidene)acetonitrile solution
1 M in toluene
Sinonimo/i:
CMBP solution, Tsunoda reagent, Cyanomethylene)tributylphosphorane
About This Item
Prodotti consigliati
Forma fisica
liquid
Concentrazione
1 M in toluene
Indice di rifrazione
n/D 1.500 (lit.)
n20/D 1.501
Densità
0.886 g/mL at 25 °C
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
CCCCP(CCCC)(CCCC)=CC#N
InChI
1S/C14H28NP/c1-4-7-11-16(14-10-15,12-8-5-2)13-9-6-3/h14H,4-9,11-13H2,1-3H3
OZMLUMPWPFZWTP-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Aquatic Chronic 3 - Asp. Tox. 1 - Flam. Liq. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Central nervous system
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
44.6 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
7 °C - closed cup