Documenti fondamentali
757683
Sigma-Aldrich
Bis(trifluoromethanesulfonyl)methane
97%
Sinonimo/i:
Bis(trifluoromethylsulfonyl)methane
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C3H2F6O4S2
Numero CAS:
Peso molecolare:
280.17
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352106
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Saggio
97%
Stato
solid
Punto di fusione
32-36 °C
Gruppo funzionale
fluoro
sulfone
Stringa SMILE
FC(F)(F)S(=O)(=O)CS(=O)(=O)C(F)(F)F
InChI
1S/C3H2F6O4S2/c4-2(5,6)14(10,11)1-15(12,13)3(7,8)9/h1H2
QBOFWVRRMVGXIG-UHFFFAOYSA-N
Applicazioni
A useful, solid, non-hygroscopic, nonoxidizing, soluble in organic solvents ligand for Lanthanide chemistry
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
No data available
Punto d’infiammabilità (°C)
No data available
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)