Documenti fondamentali
742821
Sigma-Aldrich
N-Methyl bis[(trifluoromethyl)sulfonyl]imide
≥90.0% (GC)
Sinonimo/i:
1,1,1-Trifluoro-N-methyl-N-[(trifluoromethyl)sulfonyl]methanesulfonamide, N,N-Bis(trifluoromethylsulfonyl)methylamine, N-Methyl-bis(trifluoromethanesulfonimide)
Scegli un formato
5 G
174,00 €
174,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
5 G
174,00 €
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C3H3F6NO4S2
Numero CAS:
Peso molecolare:
295.18
Beilstein:
4495318
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352111
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
174,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Livello qualitativo
Saggio
≥90.0% (GC)
Stato
liquid
Indice di rifrazione
n20/D 1.365-1.367
Compatibilità
conforms to structure for Proton NMR spectrum
Gruppo funzionale
amine
fluoro
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
CN(S(=O)(=O)C(F)(F)F)S(=O)(=O)C(F)(F)F
InChI
1S/C3H3F6NO4S2/c1-10(15(11,12)2(4,5)6)16(13,14)3(7,8)9/h1H3
LMLOOYLJVCUWCD-UHFFFAOYSA-N
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Direct methylation and trifluoroethylation of imidazole and pyridine derivatives.
Zhang, J., et al.
Chemical Communications (Cambridge, England), 2334-2335 (2003)