Documenti fondamentali
753351
Sigma-Aldrich
3,5-Dibromothiophene-2-carboxylic acid
95%
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C5H2Br2O2S
Numero CAS:
Peso molecolare:
285.94
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Saggio
95%
Stato
solid
Punto di fusione
215-220 °C
Gruppo funzionale
bromo
carboxylic acid
Stringa SMILE
OC(=O)c1sc(Br)cc1Br
InChI
1S/C5H2Br2O2S/c6-2-1-3(7)10-4(2)5(8)9/h1H,(H,8,9)
YWOSIPRAZKDEIL-UHFFFAOYSA-N
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)