Documenti fondamentali
750085
Sigma-Aldrich
5,5′-Bis(trimethylstannyl)-2,2′-bithiophene
97%
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C14H22S2Sn2
Numero CAS:
Peso molecolare:
491.87
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352103
ID PubChem:
NACRES:
NA.23
Per informazioni sul prodotto 750085, contatta il rappresentante o rivenditore Merck di zona. Contatta l'Assistenza Tecnica.
Saggio
97%
Stato
solid
Punto di fusione
96-100 °C
Stringa SMILE
C[Sn](C)(C)c1ccc(s1)-c2ccc(s2)[Sn](C)(C)C
InChI
1S/C8H4S2.6CH3.2Sn/c1-3-7(9-5-1)8-4-2-6-10-8;;;;;;;;/h1-4H;6*1H3;;
DOIRPCDOGSNNCS-UHFFFAOYSA-N
Pittogrammi
Skull and crossbonesEnvironment
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 2 Dermal - Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 2 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1
Codice della classe di stoccaggio
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Articoli
Organic electronics promise renewable energy solutions surpassing silicon-based tech.