Documenti fondamentali
375195
Sigma-Aldrich
Trimethyltin chloride solution
1.0 M in THF
Sinonimo/i:
Chlorotrimethylstannane, Chlorotrimethyltin, Trimethylchlorostannane, Trimethylchlorotin, Trimethylstannyl chloride, Trimethyltin chloride
Scegli un formato
100 ML
159,00 €
4 X 25 ML
200,00 €
159,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
100 ML
159,00 €
4 X 25 ML
200,00 €
About This Item
Formula condensata:
(CH3)3SnCl
Numero CAS:
Peso molecolare:
199.27
Beilstein:
3535111
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352103
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
159,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Stato
liquid
Livello qualitativo
Concentrazione
1.0 M in THF
Densità
0.988 g/mL at 25 °C
Stringa SMILE
C[Sn](C)(C)Cl
C[Sn](C)(C)Cl
InChI
1S/3CH3.ClH.Sn/h3*1H3;1H;/q;;;;+1/p-1
1S/3CH3.ClH.Sn/h3*1H3;1H;/q;;;;+1/p-1
KWTSZCJMWHGPOS-UHFFFAOYSA-M
KWTSZCJMWHGPOS-UHFFFAOYSA-M
Confezionamento
The 25 mL Sure/Seal bottle is recommended as a single-use bottle. Repeated punctures will likely result in decreased performance of product.
Note legali
Sure/Seal is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Avvertenze
Danger
Classi di pericolo
Acute Tox. 1 Dermal - Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 2 Oral - Aquatic Chronic 2 - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Rischi supp
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 2
Punto d’infiammabilità (°F)
1.4 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
-17 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elenchi normativi
Forniamo informazioni su eventuali restrizioni prevalentemente per i prodotti chimici. Per altre tipologie di prodotto siamo in grado di fornire soltanto informazioni limitate. Nessuna segnalazione significa che nessuno dei componenti è citato in un elenco. È dovere dell’utilizzatore assicurarsi che il prodotto venga impiegato in maniera sicura e a norme di legge.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Guangshu Zhai et al.
Chemosphere, 72(3), 389-399 (2008-04-25)
The photodegradation of methyltins, as environmental pollutants, has scarcely been studied so far because of the shortage of rapid and sensitive speciation methods, even though they have very simple structures. The photodegradation of monomethyltin trichloride (MMT), dimethyltin dichloride (DMT) and
Erwin van Vliet et al.
Neurotoxicology, 28(6), 1136-1146 (2007-08-19)
Neurotoxicity aims to understand how xenobiotics interfere with the function of the nervous system and to unravel their mechanisms of action. Neuronal activity is the primary functional output of the nervous system and deviations from its resting level may indicate
Mengmeng Wang et al.
Toxicology in vitro : an international journal published in association with BIBRA, 22(5), 1136-1142 (2008-04-16)
In this study we intended to evaluate the cytotoxic and genotoxic effects of trimethyltin chloride (TMT), one of the most widely used organometallic compounds, on liver cells with the rat liver epithelial cell line IAR20. The results showed that TMT
Jiali Cai et al.
Chemical research in toxicology, 22(9), 1582-1587 (2009-08-07)
In evaluating the cytotoxic effects and the mechanisms of the apoptotic and necrotic actions of trimethyltin chloride (TMT) on human hepatoma G2 (HepG2) cells, the present study focused on the involvement of antiproliferation, DNA damage, cell death, apoptosis-related proteins, and
Nguyen Quynh Huong et al.
Biological & pharmaceutical bulletin, 34(12), 1856-1863 (2011-12-02)
The organotin trimethyltin (TMT) is well known to cause neuronal degeneration in the hippocampal dentate gyrus of mice. The first purpose of the present study was to examine whether the cyclooxygenase (COX) inhibitor indomethacin could ameliorate neuronal degeneration in the