750042
1,3,5-Tris(2-thienyl)benzene
97%
Sinonimo/i:
1,3,5-Tri(thiophen-2-yl)benzene
About This Item
Prodotti consigliati
Saggio
97%
Stato
solid
Punto di fusione
154-160 °C
Stringa SMILE
c1csc(c1)-c2cc(cc(c2)-c3cccs3)-c4cccs4
InChI
1S/C18H12S3/c1-4-16(19-7-1)13-10-14(17-5-2-8-20-17)12-15(11-13)18-6-3-9-21-18/h1-12H
UBHPRZXDFVCNHZ-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Applicazioni
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 3 Oral
Codice della classe di stoccaggio
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Articoli
Organic materials in optoelectronic devices like LEDs and solar cells are of significant academic and commercial interest.