B85501
1,4-Butane sultone
≥99%
Sinonimo/i:
4-Hydroxybutane-1-sulfonic acid δ-sultone
About This Item
Prodotti consigliati
Saggio
≥99%
Forma fisica
liquid
Indice di rifrazione
n20/D 1.464 (lit.)
P. eboll.
>165 °C/25 mmHg (lit.)
Punto di fusione
12-15 °C (lit.)
Densità
1.331 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
O=S1(=O)CCCCO1
InChI
1S/C4H8O3S/c5-8(6)4-2-1-3-7-8/h1-4H2
MHYFEEDKONKGEB-UHFFFAOYSA-N
Applicazioni
It can also be used in the preparation of Bronsted acid catalysts such as 4-(succinimido)-1-butane sulfonic acid and poly(4-vinylpyridinium butane sulfonic acid) hydrogen sulfate. These catalysts facilitate the synthesis of 1-amidoalkyl-2-naphthols, substituted quinolines, and pyrano[4,3-b]pyran derivatives.
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
309.2 °F
Punto d’infiammabilità (°C)
154 °C