237825
Bis(2-ethylhexyl) phosphate
97%
Sinonimo/i:
Bis(2-ethylhexyl) hydrogen phosphate, Di(2-ethylhexyl) phosphate, HDEHP, HDEHPA, ‘Dioctyl’ phosphate
Saggio
97%
Forma fisica
liquid
Indice di rifrazione
n20/D 1.443 (lit.)
Punto di fusione
−60 °C (lit.)
Solubilità
ethanol: soluble 100 mg/mL, clear
Densità
0.965 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
CCCCC(CC)COP(O)(=O)OCC(CC)CCCC
InChI
1S/C16H35O4P/c1-5-9-11-15(7-3)13-19-21(17,18)20-14-16(8-4)12-10-6-2/h15-16H,5-14H2,1-4H3,(H,17,18)
SEGLCEQVOFDUPX-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Applicazioni
- To facilitated transport of chromium(III)through activated composite membrane (ACM).
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Codice della classe di stoccaggio
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK 1
Punto d’infiammabilità (°F)
266.0 °F
Punto d’infiammabilità (°C)
130 °C
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges