Documenti fondamentali
359742
Sigma-Aldrich
Trimethylsilyl chlorosulfonate
99%
Sinonimo/i:
Chlorosulfonic acid trimethylsilyl ester, Trimethylsiloxysulfonyl chloride, Trimethylsilyl chlorosulfate, Trimethylsilyl chlorosulfonate, [Chlorosulfonyloxy(dimethyl)silyl]methane
Scegli un formato
50 ML
103,00 €
103,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
50 ML
103,00 €
About This Item
Formula condensata:
ClSO3Si(CH3)3
Numero CAS:
Peso molecolare:
188.71
Beilstein:
1763675
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Stato:
liquid
Saggio:
99%
103,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Livello qualitativo
Saggio
99%
Stato
liquid
Indice di rifrazione
n20/D 1.424 (lit.)
P. ebollizione
168-169 °C (lit.)
62-64 °C/10 mmHg (lit.)
Punto di fusione
−26 °C (lit.)
Densità
1.225 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
C[Si](C)(C)OS(Cl)(=O)=O
InChI
1S/C3H9ClO3SSi/c1-9(2,3)7-8(4,5)6/h1-3H3
QWQONZVLXJGXHV-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Trimethylsilyl chlorosulfonate is commonly employed as sulfonating agent.
Applicazioni
Trimethylsilyl chlorosulfonate may be used:
  • in the sulfonation of small organic molecules[1]
  • in the synthesis of sulfonated polysulfone[1]
  • as sulfonating agent in the preparation of nano-structured organic-inorganic membranes for proton exchange membrane fuel cells (PEMFC) based on methacrylate and epoxy polymeric structures[2]
  • in the preparation of sulfonated polysulfone (sPS)/titanium dioxide (TiO2) composite membranes for use in PEMFCs[3]
  • in the preparation of iodosobenzene sulfate, required for the synthesis of cyclic sulfates[4]
Pittogrammi
FlameCorrosion
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Skin Corr. 1B
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
107.6 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
42 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Preparation and characterization of sulfonated polysulfone/titanium dioxide composite membranes for proton exchange membrane fuel cells.
Devrim Y, et al.
International Journal of Hydrogen Energy, 34(8), 3467-3475 (2009)
Sulfonated polysulfone as promising membranes for polymer electrolyte fuel cells.
Lufrano F, et al.
Journal of Applied Polymer Science, 77(6), 1250-1256 (2000)
Improved simple synthesis of cyclic sulfates from trimethylsilyl chlorosulfonate.
Bassindale AR, et al.
Canadian Journal of Chemistry, 78(11), 1479-1483 (2000)
Hybrid organic-inorganic nanostructured membranes for high temperature proton exchange membranes fuel cells (PEMFC).
Aparicio M, et al.
Journal of Sol-Gel Science and Technology, 40(2-3), 309-315 (2006)