Documenti fondamentali
749443
Sigma-Aldrich
L-Ornithine-3,3,4,4,5,5-d6 hydrochloride
≥98 atom % D, ≥98% (CP)
Sinonimo/i:
(S)-(+)-2,5-Diaminopentanoic acid-3,3,4,4,5,5-d6 hydrochloride
Scegli un formato
10 MG
355,00 €
355,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
10 MG
355,00 €
About This Item
Formula condensata:
NH2(CD2)3CH(COOH)(NH2) •HCl
Numero CAS:
Peso molecolare:
174.66
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352116
ID PubChem:
NACRES:
NA.13
355,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Purezza isotopica
≥98 atom % D
Livello qualitativo
Saggio
≥98% (CP)
Stato
powder
Punto di fusione
245 °C (dec) (lit.)
Spostamento di massa
M+6
Temperatura di conservazione
room temp
Stringa SMILE
Cl.[2H]C([2H])(N)C([2H])([2H])C([2H])([2H])[C@H](N)C(O)=O
InChI
1S/C5H12N2O2.ClH/c6-3-1-2-4(7)5(8)9;/h4H,1-3,6-7H2,(H,8,9);1H/t4-;/m0./s1/i1D2,2D2,3D2;
GGTYBZJRPHEQDG-IYAGNYDCSA-N
Confezionamento
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 1
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 1
1 of 1
Caitlyn Makins et al.
Biochimica et biophysica acta, 1865(8), 1077-1084 (2017-05-22)
Ornithine 4,5-aminomutase (OAM) from Clostridium sticklandii is an adenosylcobalamin (AdoCbl) and pyridoxal 5'-phosphate (PLP)-dependent enzyme that catalyzes a 1,2-amino shift, interconverting d-ornithine and 2S, 4R-diaminopentanoate. The reaction occurs via a radical-based mechanism whereby a PLP-bound substrate radical undergoes intramolecular isomerization