Documenti fondamentali
614920
Sigma-Aldrich
2-Mercaptoethanol-1,1,2,2-d4
98 atom % D, 98% (CP)
Scegli un formato
250 MG
485,00 €
485,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi maggiori informazioni
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
250 MG
485,00 €
About This Item
Formula condensata:
HSCD2CD2OH
Numero CAS:
Peso molecolare:
82.16
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352116
ID PubChem:
NACRES:
NA.12
485,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi maggiori informazioni
Purezza isotopica
98 atom % D
Livello qualitativo
Saggio
98% (CP)
P. ebollizione
157 °C (dec.)(lit.)
Densità
1.170 g/mL at 25 °C (lit.)
Spostamento di massa
M+4
Stringa SMILE
[2H]C([2H])(O)C([2H])([2H])S
InChI
1S/C2H6OS/c3-1-2-4/h3-4H,1-2H2/i1D2,2D2
DGVVWUTYPXICAM-LNLMKGTHSA-N
Confezionamento
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Avvertenze
Danger
Classi di pericolo
Acute Tox. 2 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1
Codice della classe di stoccaggio
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
163.4 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
73 °C - closed cup
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)