736147
L-Ornithine-13C5 hydrochloride
99 atom % 13C, 98% (CP)
About This Item
Prodotti consigliati
Purezza isotopica
99 atom % 13C
Saggio
98% (CP)
Forma fisica
powder
tecniche
bio NMR: suitable
Punto di fusione
245 °C (dec.) (lit.)
Spostamento di massa
M+5
Stringa SMILE
Cl.N[13CH2][13CH2][13CH2][13C@H](N)[13C](O)=O
InChI
1S/C5H12N2O2.ClH/c6-3-1-2-4(7)5(8)9;/h4H,1-3,6-7H2,(H,8,9);1H/t4-;/m0./s1/i1+1,2+1,3+1,4+1,5+1;
GGTYBZJRPHEQDG-AOVYFNJDSA-N
WGK 1