Documenti fondamentali
742341
Sigma-Aldrich
1-(Azidomethyl)-4-chlorobenzene solution
~0.5 M in dichloromethane, ≥97.0% (GC)
Sinonimo/i:
p-Chlorobenzyl azide solution
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C7H6ClN3
Numero CAS:
Peso molecolare:
167.60
Beilstein:
2441922
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352200
ID PubChem:
Saggio
≥97.0% (GC)
Stato
solution
Concentrazione
~0.5 M in dichloromethane
Impurezze
≤2.0% water
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
Clc1ccc(CN=[N+]=[N-])cc1
InChI
1S/C7H6ClN3/c8-7-3-1-6(2-4-7)5-10-11-9/h1-4H,5H2
JMTPIENQTKMREN-UHFFFAOYSA-N
Pittogrammi
Health hazardExclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Central nervous system
Codice della classe di stoccaggio
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
WGK 3
Not applicable
Elenchi normativi
Forniamo informazioni su eventuali restrizioni prevalentemente per i prodotti chimici. Per altre tipologie di prodotto siamo in grado di fornire soltanto informazioni limitate. Nessuna segnalazione significa che nessuno dei componenti è citato in un elenco. È dovere dell’utilizzatore assicurarsi che il prodotto venga impiegato in maniera sicura e a norme di legge.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)