Documenti fondamentali
739685
Sigma-Aldrich
Methylglyoxal-13C3 solution
20 wt. % in H2O, 99 atom % 13C
Sinonimo/i:
Acetylformaldehyde-13C3 solution, Pyruvaldehyde-13C3 solution, Pyruvic aldehyde-13C3 solution
About This Item
Formula condensata:
13CH313CO13CHO
Peso molecolare:
75.04
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352114
ID PubChem:
Note: This product can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging of custom sizes, please contact Stable Isotopes Customer Service
Purezza isotopica
99 atom % 13C
Stato
solution
Concentrazione
20 wt. % in H2O
Spostamento di massa
M+3
Stringa SMILE
[13CH3][13C](=O)[13CH]=O
InChI
1S/C3H4O2/c1-3(5)2-4/h2H,1H3/i1+1,2+1,3+1
AIJULSRZWUXGPQ-VMIGTVKRSA-N
Categorie correlate
Confezionamento
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Muta. 2 - Skin Sens. 1B
Codice della classe di stoccaggio
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK 1
Punto d’infiammabilità (°F)
161.6 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
72 °C - closed cup
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 4
1 of 4
Melatonin British Pharmacopoeia (BP) Reference Standard
BP1077
Melatonin
(±)-α-tocoferolo 1.0 mg/mL in methanol, ampule of 1 mL, certified reference material, Cerilliant®
Supelco
V-020
(±)-α-tocoferolo