W296902
Pyruvaldehyde solution
40 wt. % in H2O
Sinonimo/i:
Methylglyoxal solution, Acetylformaldehyde, Pyruvaldehyde, Pyruvic aldehyde
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
synthetic
Grado
Halal
Concentrazione
40 wt. % in H2O
Indice di rifrazione
n20/D 1.41
Densità
1.178 g/mL at 25 °C
applicazioni
flavors and fragrances
Documentazione
see Safety & Documentation for available documents
Allergene alimentare
no known allergens
Organolettico
caramel
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
[H]C(=O)C(C)=O
InChI
1S/C3H4O2/c1-3(5)2-4/h2H,1H3
AIJULSRZWUXGPQ-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Esclusione di responsabilità
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Muta. 2 - Skin Sens. 1
Codice della classe di stoccaggio
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK 1