50649
Glyoxal solution
for molecular biology, BioReagent, ~40% in H2O (~8.8 M)
Sinonimo/i:
Ethanedial, Oxalaldehyde
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
for molecular biology
Nome Commerciale
BioReagent
Forma fisica
liquid
Concentrazione
~40% in H2O (~8.8 M)
Impurezze
DNases, none detected
RNases, none detected
phosphatases, none detected
proteases, none detected
Indice di rifrazione
n20/D 1.409
Anioni in tracce
chloride (Cl-): ≤100 mg/kg
sulfate (SO42-): ≤100 mg/kg
Cationi in tracce
Ca: ≤5 mg/kg
Cd: ≤5 mg/kg
Co: ≤5 mg/kg
Cr: ≤5 mg/kg
Cu: ≤5 mg/kg
Fe: ≤5 mg/kg
K: ≤5 mg/kg
Mg: ≤5 mg/kg
Mn: ≤5 mg/kg
Na: ≤300 mg/kg
Ni: ≤5 mg/kg
Pb: ≤5 mg/kg
Zn: ≤5 mg/kg
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
[H]C(=O)C([H])=O
InChI
1S/C2H2O2/c3-1-2-4/h1-2H
LEQAOMBKQFMDFZ-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Descrizione generale
Applicazioni
- nucleic acid denaturation
- binding of DNA/RNA to nitrocellulose membrane
Altre note
Avvertenza
Principio
Prodotti correlati
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Inhalation - Eye Irrit. 2 - Muta. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 1