Documenti fondamentali
708038
Sigma-Aldrich
2,3-Butanedione-1,4-13C2
99 atom % 13C, 97% (CP)
Sinonimo/i:
Biacetyl-1,4-13C2, Diacetyl-1,4-13C2
About This Item
Formula condensata:
13CH3COCO13CH3
Numero CAS:
Peso molecolare:
88.07
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352115
ID PubChem:
Note: This product can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging of custom sizes, please contact Stable Isotopes Customer Service
Purezza isotopica
99 atom % 13C
Saggio
97% (CP)
Stato
liquid
P. ebollizione
88 °C
Densità
1.003 g/mL at 25 °C
Spostamento di massa
M+2
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
[13CH3]C(=O)C([13CH3])=O
InChI
1S/C4H6O2/c1-3(5)4(2)6/h1-2H3/i1+1,2+1
QSJXEFYPDANLFS-ZDOIIHCHSA-N
Categorie correlate
Confezionamento
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT RE 2 Inhalation
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 2
Punto d’infiammabilità (°F)
44.6 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
7 °C - closed cup
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)