Documenti fondamentali
738638
Sigma-Aldrich
Dichloro(hexamethylbenzene)ruthenium(II) dimer
Sinonimo/i:
(Hexamethylbenzene)Ru(II)Cl2 dimer, [(C6Me6)RuCl2]2
Scegli un formato
250 MG
99,40 €
1 G
326,00 €
99,40 €
Prezzo di listino142,00 €Risparmia il 30%
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
250 MG
99,40 €
1 G
326,00 €
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C24H36Cl4Ru2
Numero CAS:
Peso molecolare:
668.49
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12161600
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
99,40 €
Prezzo di listino142,00 €Risparmia il 30%
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Stato
solid
Livello qualitativo
Impiego in reazioni chimiche
core: ruthenium
reagent type: catalyst
Punto di fusione
>300 °C
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
[Cl][Ru]Cl.[Cl][Ru]Cl.Cc1c(C)c(C)c(C)c(C)c1C.Cc2c(C)c(C)c(C)c(C)c2C
InChI
1S/2C12H18.4ClH.2Ru/c2*1-7-8(2)10(4)12(6)11(5)9(7)3;;;;;;/h2*1-6H3;4*1H;;/q;;;;;;2*+2/p-4
GVCIEWAYDUQTTQ-UHFFFAOYSA-J
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral
Codice della classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)