Documenti fondamentali
736945
Sigma-Aldrich
5-Methyl-3,4-hexadien-1-ol
95%
Scegli un formato
500 MG
73,00 €
73,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
500 MG
73,00 €
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C7H12O
Numero CAS:
Peso molecolare:
112.17
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
73,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Saggio
95%
Stato
liquid
Indice di rifrazione
n20/D 1.477
Densità
0.863 g/mL at 25 °C
Gruppo funzionale
hydroxyl
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
CC(C)=C=CCCO
InChI
1S/C7H12O/c1-7(2)5-3-4-6-8/h3,8H,4,6H2,1-2H3
JPVXYBRKKQSXLO-UHFFFAOYSA-N
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids not in Storage Class 3
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
150.1 °F
Punto d’infiammabilità (°C)
65.6 °C
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)