Documenti
736872
Sigma-Aldrich
3,4-Pentadien-1-ol
Sinonimo/i:
5-Hydroxy-1,2-pentadiene
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C5H8O
Numero CAS:
Peso molecolare:
84.12
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Forma fisica
liquid
Indice di rifrazione
n20/D 1.476
Densità
0.894 g/mL at 25 °C
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
OCCC=C=C
InChI
1S/C5H8O/c1-2-3-4-5-6/h3,6H,1,4-5H2
WHQNQGMPXBYFSM-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Pittogrammi
Flame
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Flam. Liq. 3
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
120.0 °F
Punto d’infiammabilità (°C)
48.9 °C