494992
Ethyl 2,3-butadienoate
95%
Sinonimo/i:
(Ethoxycarbonyl)allene, Ethyl allenecarboxylate, Ethyl butadienoate
Saggio
95%
Indice di rifrazione
n20/D 1.46 (lit.)
P. ebollizione
80 °C/60 mmHg (lit.)
Densità
0.966 g/mL at 25 °C (lit.)
Gruppo funzionale
ester
Stringa SMILE
[H]C([H])=C=C([H])C(=O)OCC
InChI
1S/C6H8O2/c1-3-5-6(7)8-4-2/h5H,1,4H2,2H3
GLSUOACRAMLJIW-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Descrizione generale
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Flam. Liq. 3
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
116.6 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
47 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?