Documenti fondamentali
733261
Sigma-Aldrich
4-(Difluoromethyl)pyridine
97%
Scegli un formato
1 G
51,03 €
51,03 €
Prezzo di listino72,90 €Risparmia il 30%
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 G
51,03 €
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C6H5F2N
Numero CAS:
Peso molecolare:
129.11
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
51,03 €
Prezzo di listino72,90 €Risparmia il 30%
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Livello qualitativo
Saggio
97%
Stato
liquid
Indice di rifrazione
n20/D 1.463
Densità
1.207 g/mL at 25 °C
Gruppo funzionale
fluoro
Stringa SMILE
FC(F)c1ccncc1
InChI
1S/C6H5F2N/c7-6(8)5-1-3-9-4-2-5/h1-4,6H
XPNKTOPRNGWNCL-UHFFFAOYSA-N
Pittogrammi
FlameExclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
124.0 °F
Punto d’infiammabilità (°C)
51.1 °C
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)