Documenti
753173
Sigma-Aldrich
3-(Difluoromethyl)pyridine
97%
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C6H5F2N
Numero CAS:
Peso molecolare:
129.11
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Saggio
97%
Forma fisica
liquid
Indice di rifrazione
n20/D 1.462
Densità
1.242 g/mL at 25 °C
Stringa SMILE
FC(F)c1cccnc1
InChI
1S/C6H5F2N/c7-6(8)5-2-1-3-9-4-5/h1-4,6H
HKRKGTFBASUFRO-UHFFFAOYSA-N
Pittogrammi
FlameExclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
129.9 °F
Punto d’infiammabilità (°C)
54.4 °C