132020
2-(p-Tolyl)ethylamine
97%
Sinonimo/i:
4-Methylphenethylamine
About This Item
Prodotti consigliati
Saggio
97%
Forma fisica
liquid
Indice di rifrazione
n20/D 1.527 (lit.)
P. eboll.
214 °C (lit.)
Densità
0.93 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
Cc1ccc(CCN)cc1
InChI
1S/C9H13N/c1-8-2-4-9(5-3-8)6-7-10/h2-5H,6-7,10H2,1H3
VKJXAQYPOTYDLO-UHFFFAOYSA-N
Informazioni sul gene
human ... CYP1A2(1544)
Applicazioni
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
195.8 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
91 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter