Documenti
733962
Sigma-Aldrich
2-(Difluoromethyl)pyridine
97%
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C6H5F2N
Numero CAS:
Peso molecolare:
129.11
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Saggio
97%
Forma fisica
liquid
Solubilità
1.454 at 20 °C
Densità
1.204 g/mL at 25 °C
Stringa SMILE
FC(F)c1ccccn1
InChI
1S/C6H5F2N/c7-6(8)5-3-1-2-4-9-5/h1-4,6H
KUHSAAHTEMAJTF-UHFFFAOYSA-N
Pittogrammi
FlameExclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
107.1 °F
Punto d’infiammabilità (°C)
41.7 °C