Documenti fondamentali
731331
Sigma-Aldrich
Nickel(II) trifluoromethanesulfonate
96%
Sinonimo/i:
Nickel triflate
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C2F6NiO6S2
Numero CAS:
Peso molecolare:
356.83
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352300
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Saggio
96%
Forma fisica
solid
Impiego in reazioni chimiche
core: nickel
reagent type: catalyst
Punto di fusione
100-106 °C
Stringa SMILE
[Ni++].[O-]S(=O)(=O)C(F)(F)F.[O-]S(=O)(=O)C(F)(F)F
InChI
1S/2CHF3O3S.Ni/c2*2-1(3,4)8(5,6)7;/h2*(H,5,6,7);/q;;+2/p-2
KVRSDIJOUNNFMZ-UHFFFAOYSA-L
Pittogrammi
Health hazardEnvironment
Avvertenze
Danger
Classi di pericolo
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Carc. 1A Inhalation - Eye Irrit. 2 - Muta. 2 - Repr. 1B - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT RE 1
Codice della classe di stoccaggio
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)