Documenti fondamentali
337986
Sigma-Aldrich
Magnesium trifluoromethanesulfonate
97%
Sinonimo/i:
Magnesium triflate, Trifluoromethanesulfonic acid magnesium salt
About This Item
Formula condensata:
(CF3SO3)2Mg
Numero CAS:
Peso molecolare:
322.44
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352302
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Saggio:
97%
Livello qualitativo
Saggio
97%
Punto di fusione
≥300 °C (lit.)
Gruppo funzionale
fluoro
triflate
Stringa SMILE
[Mg++].[O-]S(=O)(=O)C(F)(F)F.[O-]S(=O)(=O)C(F)(F)F
InChI
1S/2CHF3O3S.Mg/c2*2-1(3,4)8(5,6)7;/h2*(H,5,6,7);/q;;+2/p-2
BZQRBEVTLZHKEA-UHFFFAOYSA-L
Pittogrammi
Corrosion
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Codice della classe di stoccaggio
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Cholho Choe et al.
Dalton transactions (Cambridge, England : 2003), 44(19), 9182-9192 (2015-04-24)
Redox-inactive metal ions can modulate the reactivity of redox-active metal ions in a variety of biological and chemical oxidations. Many synthetic models have been developed to help address the elusive roles of these redox-inactive metal ions. Using a non-heme manganese(II)