Documenti
400777
Sigma-Aldrich
Nickel(II) iodide
powder
Sinonimo/i:
Nickel diiodide, Nickel iodide, Nickelous iodide
About This Item
Formula condensata:
NiI2
Numero CAS:
Peso molecolare:
312.50
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352302
ID PubChem:
NACRES:
NA.23
Saggio
73.1-89.0% iodine (I) basis (silver nitrate titration)
Forma fisica
powder
Impiego in reazioni chimiche
reagent type: catalyst
core: nickel
Punto di fusione
797 °C (lit.)
Densità
5.83 g/mL at 25 °C (lit.)
applicazioni
battery manufacturing
Stringa SMILE
I[Ni]I
InChI
1S/2HI.Ni/h2*1H;/q;;+2/p-2
BFSQJYRFLQUZKX-UHFFFAOYSA-L
Pittogrammi
Health hazardEnvironment
Avvertenze
Danger
Classi di pericolo
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Carc. 1A Inhalation - Muta. 2 - Repr. 1B - Resp. Sens. 1 - Skin Sens. 1 - STOT RE 1 Inhalation
Organi bersaglio
Respiratory Tract
Codice della classe di stoccaggio
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 2
1 of 2
Machrouhi, F. Namy, J-L.
Tetrahedron Letters, 40, 1315-1315 (1999)