Documenti fondamentali
729442
Sigma-Aldrich
Methyl 3-cyclopentenecarboxylate
95%
Scegli un formato
1 G
16,94 €
16,94 €
Prezzo di listino24,20 €Risparmia il 30%
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 G
16,94 €
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C7H10O2
Numero CAS:
Peso molecolare:
126.15
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
16,94 €
Prezzo di listino24,20 €Risparmia il 30%
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Saggio
95%
Stato
liquid
Indice di rifrazione
n20/D 1.451
Densità
1.031 g/mL at 25 °C
Gruppo funzionale
ester
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
COC(=O)C1CC=CC1
InChI
1S/C7H10O2/c1-9-7(8)6-4-2-3-5-6/h2-3,6H,4-5H2,1H3
CEOILRYKIJRPBZ-UHFFFAOYSA-N
Pittogrammi
FlameCorrosion
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
120.0 °F
Punto d’infiammabilità (°C)
48.9 °C
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)