C112003
Cyclopentanecarboxylic acid
99%
Sinonimo/i:
Cyclopentanoic acid
About This Item
Prodotti consigliati
Saggio
99%
Forma fisica
liquid
Indice di rifrazione
n20/D 1.453 (lit.)
P. eboll.
216 °C (lit.)
Punto di fusione
3-5 °C (lit.)
Densità
1.053 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
OC(=O)C1CCCC1
InChI
1S/C6H10O2/c7-6(8)5-3-1-2-4-5/h5H,1-4H2,(H,7,8)
JBDSSBMEKXHSJF-UHFFFAOYSA-N
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
200.1 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
93.4 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter