328324
1-Cyclopentenecarboxylic acid
98%
Scegli un formato
25,69 €
Prezzo di listino36,70 €Risparmia il 30%Scegli un formato
About This Item
25,69 €
Prezzo di listino36,70 €Risparmia il 30%Prodotti consigliati
Saggio
98%
Punto di fusione
121-124 °C (lit.)
Gruppo funzionale
carboxylic acid
Stringa SMILE
OC(=O)C1=CCCC1
InChI
1S/C6H8O2/c7-6(8)5-3-1-2-4-5/h3H,1-2,4H2,(H,7,8)
PYRZPBDTPRQYKG-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Descrizione generale
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)