Documenti fondamentali
728772
Sigma-Aldrich
2,4-Dichloropyrimidine-5-carbonyl chloride
97%
Scegli un formato
500 MG
85,40 €
85,40 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
500 MG
85,40 €
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C5HCl3N2O
Numero CAS:
Peso molecolare:
211.43
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
85,40 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Livello qualitativo
Saggio
97%
Stato
liquid
Indice di rifrazione
n20/D 1.586
Densità
1.645 g/mL at 25 °C
Gruppo funzionale
acyl chloride
chloro
Stringa SMILE
ClC(=O)c1cnc(Cl)nc1Cl
InChI
1S/C5HCl3N2O/c6-3-2(4(7)11)1-9-5(8)10-3/h1H
DZTIFMWYYHCREC-UHFFFAOYSA-N
Pittogrammi
CorrosionExclamation mark
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Codice della classe di stoccaggio
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
199.9 °F
Punto d’infiammabilità (°C)
93.3 °C
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)