Documenti fondamentali
D120405
Sigma-Aldrich
4,6-Dihydroxypyrimidine
98%
Sinonimo/i:
4,6-Pyrimidinediol
Scegli un formato
25 G
21,40 €
21,40 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
25 G
21,40 €
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C4H4N2O2
Numero CAS:
Peso molecolare:
112.09
Beilstein:
112224
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
21,40 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Livello qualitativo
Saggio
98%
Stato
powder
Punto di fusione
>300 °C (lit.)
Stringa SMILE
Oc1cc(O)ncn1
InChI
1S/C4H4N2O2/c7-3-1-4(8)6-2-5-3/h1-2H,(H2,5,6,7,8)
DUFGYCAXVIUXIP-UHFFFAOYSA-N
WGK 1
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Domande
  1. Is it the alpha or the beta form of the compound that is available. Is there any Powder XRD data available for the compound?
    1 risposta
    1. There is no XRD data or other crystallographic information available for this item.