Documenti fondamentali
724424
Sigma-Aldrich
1-Ethyl-3-methylimidazolium tetrachloroaluminate
Sinonimo/i:
1-Ethyl-3-methyl-1H-imidazolium tetrachloroaluminate
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C6H11AlCl4N2
Numero CAS:
Peso molecolare:
279.96
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
26111700
ID PubChem:
NACRES:
NA.23
Saggio
99.9% trace metals basis
Stato
liquid
Impurezze
≤1% H2O
Indice di rifrazione
n20/D 1.484
Punto di fusione
9 °C
Densità
1.304 g/mL at 25 °C
applicazioni
battery manufacturing
Stringa SMILE
Cl[Al-](Cl)(Cl)Cl.CCn1cc[n+](C)c1
InChI
1S/C6H11N2.Al.4ClH/c1-3-8-5-4-7(2)6-8;;;;;/h4-6H,3H2,1-2H3;;4*1H/q+1;+3;;;;/p-4
UYYXEZMYUOVMPT-UHFFFAOYSA-J
Applicazioni
Dye sensitized solar cell, capacitor technology, batteries[1][2][3]
Pittogrammi
Corrosion
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Codice della classe di stoccaggio
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
424.4 °F
Punto d’infiammabilità (°C)
218 °C
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 1
1 of 1
Dai, Qing; MacFarlane, Douglas R.; Forsyth, Maria
Solid State Ionics, 177, 395-395 (2006)
Amir, N.; Vestfrid, Y.; Chusid, O.; Gofer, Y.; Aurbach, D.
Journal of Power Sources, 174, 1234-1234 (2007)
Carlin, Richard T.; De Long, Hugh C.; Fuller, Joan; Trulove, Paul C.
Journal of the Electrochemical Society, 141, L73-L73 (1994)
Articoli
Ionic liquids, also called room temperature ionic liquids, are organic salts that are liquid at, or close to, room temperature.
Experts discuss challenges and production processes of nickel-rich layered oxide cathode materials in energy storage systems.
Solid-state lithium fast-ion conductors are crucial for safer, high-energy-density all-solid-state batteries, addressing conventional battery limitations.
Lithium-ion batteries offer high energy density and cyclic performance for portable electronic devices.
Vedi tutto