684090
2-Aminopyridine-3-carboxamide
97%
Sinonimo/i:
2-Aminonicotinamide
About This Item
Prodotti consigliati
Saggio
97%
Forma fisica
powder
Punto di fusione
194-200 °C
Stringa SMILE
NC(=O)c1cccnc1N
InChI
1S/C6H7N3O/c7-5-4(6(8)10)2-1-3-9-5/h1-3H,(H2,7,9)(H2,8,10)
HTPCDVLWYUXWQR-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 3 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Sens. 1
Codice della classe di stoccaggio
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves