900018
Diethyl carbonate
battery grade, ≥99%, acid <10 ppm, H2O <10 ppm
Sinonimo/i:
Diethyl ester
Scegli un formato
266,00 €
Scegli un formato
About This Item
266,00 €
Prodotti consigliati
Grado
battery grade
Livello qualitativo
Densità del vapore
4.1 (vs air)
Tensione di vapore
10 mmHg ( 23.8 °C)
59 mmHg ( 37.8 °C)
Saggio
≥99%
Stato
liquid
Caratteristiche più verdi
Less Hazardous Chemical Syntheses
Safer Solvents and Auxiliaries
Design for Degradation
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
Impurezze
≤10 ppm H2O
≤10 ppm acid
Indice di rifrazione
n20/D 1.384 (lit.)
P. ebollizione
126-128 °C (lit.)
Punto di fusione
−43 °C (lit.)
Densità
0.975 g/mL at 25 °C (lit.)
applicazioni
battery manufacturing
Categoria alternativa più verde
, Aligned
Stringa SMILE
O=C(OCC)OCC
InChI
1S/C5H10O3/c1-3-7-5(6)8-4-2/h3-4H2,1-2H3
OIFBSDVPJOWBCH-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Applicazioni
Altre note
Note legali
Prodotti correlati
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Flam. Liq. 3
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 1
Punto d’infiammabilità (°F)
77.0 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
25 °C - closed cup
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?
I clienti hanno visto anche
Articoli
Analysis of carbonate solvents in lithium-ion batteries like ethylene carbonate, dimethyl carbonate, diethyl carbonate, and more using SPB®-624 column.
Solid-state Li batteries: Review of solid electrolytes, ion conduction, structures, and electrochemical processes.
Experts discuss challenges and production processes of nickel-rich layered oxide cathode materials in energy storage systems.
Due to the adverse impact of the continued use of fossil fuels on the earth’s environment and climate, researchers have been asked to develop new approaches for producing power using renewable sources like wind and solar energy