Documenti fondamentali
343226
Sigma-Aldrich
Nickel sulfide
99.7% trace metals basis, −150 mesh
Sinonimo/i:
Nickel subsulfide
Scegli un formato
25 G
297,00 €
297,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
25 G
297,00 €
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
Ni3S2
Numero CAS:
Peso molecolare:
240.21
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12161600
ID PubChem:
NACRES:
NA.23
297,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Livello qualitativo
Saggio
99.7% trace metals basis
Stato
powder
Impiego in reazioni chimiche
reagent type: catalyst
core: nickel
Dimensione particelle
−150 mesh
Densità
5.8 g/mL at 25 °C (lit.)
applicazioni
battery manufacturing
Stringa SMILE
[Ni]=S=[Ni]=S=[Ni]
InChI
1S/3Ni.2S
YGHCWPXPAHSSNA-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Major phase is Ni3S2. Product may also include a small amount of sulfur-rich phase. Nickel Sulfide (Ni3S2) exists as a heazlewoodite mineral in nature. The structure of Ni3S2 is hombohedral. Raman spectral analysis of Ni3S2 has been reported.[1]
Applicazioni
Nickel sulfide was implanted in mice, to induce the growth of malignant fibrous histiocytomas.[2]
Confezionamento
Packaged in glass bottles
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 3 Inhalation - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Carc. 1A Inhalation - Muta. 2 - Skin Sens. 1 - STOT RE 1 Inhalation
Organi bersaglio
Lungs
Codice della classe di stoccaggio
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Elenchi normativi
Forniamo informazioni su eventuali restrizioni prevalentemente per i prodotti chimici. Per altre tipologie di prodotto siamo in grado di fornire soltanto informazioni limitate. Nessuna segnalazione significa che nessuno dei componenti è citato in un elenco. È dovere dell’utilizzatore assicurarsi che il prodotto venga impiegato in maniera sicura e a norme di legge.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 6
1 of 6
Nickel powder, <1 μm, 99.8% trace metals basis
Sigma-Aldrich
268283
Nickel
Nickel powder, <50 μm, 99.7% trace metals basis
Sigma-Aldrich
266981
Nickel
Nickel nanopowder, <100 nm avg. part. size, ≥99% trace metals basis
Sigma-Aldrich
577995
Nickel
Aaron Barchowsky et al.
The Journal of biological chemistry, 277(27), 24225-24231 (2002-04-30)
Inhalation of particulate nickel subsulfide (Ni3S2) causes chronic active inflammation and fibrosis of the lungs. However, the mechanisms for these effects are not well understood. Therefore, cell culture experiments with BEAS-2B human airway epithelial cells were conducted to test the
Joseph R Landolph et al.
Environmental health perspectives, 110 Suppl 5, 845-850 (2002-11-12)
In the past, exposure of workers to mixtures of soluble and insoluble nickel compounds by inhalation during nickel refining correlated with increased incidences of lung and nasal cancers. Insoluble nickel subsulfide and nickel oxide (NiO) are carcinogenic in animals by
Shosuke Kawanishi et al.
Environmental health perspectives, 110 Suppl 5, 789-791 (2002-11-12)
The U.S. National Toxicology Program has shown clear evidence of carcinogenicity of nickel subsulfide (Ni(3)S(2)) and some evidence of carcinogenicity of NiO (green) in rats. In the present study, DNA damage in cultured cells and in lungs of rats induced
Reactive oxygen-induced carcinogenesis causes hypermethylation of p16 (Ink4a) and activation of MAP kinase.
Govindarajan B, et al.
Molecular Medicine, 8(1) (2002)
M Okamoto
Differentiation; research in biological diversity, 61(5), 285-292 (1997-08-01)
It is well known that urodeles have the most powerful regenerative capacities among vertebrates, but there is little realisation that they are extremely resistant to spontaneous or chemically induced tumours. Regeneration and carcinogenesis have been considered to be two sides