Documenti fondamentali
769304
Sigma-Aldrich
Barium peroxide
anhydrous, ≥86.0% (RT)
Scegli un formato
100 G
54,30 €
54,30 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
100 G
54,30 €
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
BaO2
Numero CAS:
Peso molecolare:
169.33
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352304
ID PubChem:
NACRES:
NA.23
54,30 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Grado
anhydrous
Livello qualitativo
Saggio
≥86.0% (RT)
Stato
powder
Perdita
≤0.1% loss on drying
Anioni in tracce
chloride (Cl-): ≤0.05%
Cationi in tracce
Fe: ≤0.02%
heavy metals (as Pb): ≤0.01%
Stringa SMILE
[Ba++].[O-][O-]
InChI
1S/Ba.O2/c;1-2/q+2;-2
ZJRXSAYFZMGQFP-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Applicazioni
Barium peroxide is a precursor material used for synthesis of novel magnetic and superconducting oxides. It also finds application in thermochemical energy storage systems.
Risultati analitici
Substances insoluble in dilute hydrochlorid acid ≤ 1.5 %
Substances not precipitated by diluted sulfuric acid (as sulphates) ≤ 2.0 %
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1 - Ox. Sol. 2 - Skin Corr. 1B
Codice della classe di stoccaggio
5.1A - Strongly oxidizing hazardous materials
WGK 1
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 3
1 of 3
A J Carrillo et al.
Physical chemistry chemical physics : PCCP, 18(11), 8039-8048 (2016-03-01)
The barium peroxide-based redox cycle was proposed in the late 1970s as a thermochemical energy storage system. Since then, very little attention has been paid to such redox couples. In this paper, we have revisited the use of reduction-oxidation reactions
Ba2IrO4: A spin-orbit Mott insulating quasi-two-dimensional antiferromagnet
Okabe, H., et al.
Physical Review. B, Condensed Matter and Materials Physics, 83, 155118-155118 (2011)
Honda, R., et al.
Physica C, 426, 613-617 (2005)