Documenti fondamentali
722324
Sigma-Aldrich
5-Amino-4-bromo-3-methylisoxazole
97%
Sinonimo/i:
4-Bromo-3-methylisoxazol-5-amine
Scegli un formato
1 G
77,00 €
77,00 €
Prezzo di listino110,00 €Risparmia il 30%
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 G
77,00 €
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C4H5BrN2O
Numero CAS:
Peso molecolare:
177.00
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
77,00 €
Prezzo di listino110,00 €Risparmia il 30%
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Livello qualitativo
Saggio
97%
Stato
solid
Punto di fusione
66-71 °C
Gruppo funzionale
bromo
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
Cc1noc(N)c1Br
InChI
1S/C4H5BrN2O/c1-2-3(5)4(6)8-7-2/h6H2,1H3
XCYKKCVEVOZFIL-UHFFFAOYSA-N
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)