Documenti fondamentali
697044
Sigma-Aldrich
3-Oxo-3-(2-thienyl)propionitrile
97%
Sinonimo/i:
2-Thenoylacetonitrile
Scegli un formato
5 G
60,00 €
60,00 €
Prezzo di listino120,00 €Risparmia il 50%
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
5 G
60,00 €
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C7H5NOS
Numero CAS:
Peso molecolare:
151.19
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
60,00 €
Prezzo di listino120,00 €Risparmia il 50%
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Saggio
97%
Stato
powder
Punto di fusione
134-138 °C
Gruppo funzionale
ketone
nitrile
Stringa SMILE
O=C(CC#N)c1cccs1
InChI
1S/C7H5NOS/c8-4-3-6(9)7-2-1-5-10-7/h1-2,5H,3H2
XWWUQBHVRILEPB-UHFFFAOYSA-N
Pittogrammi
CorrosionExclamation mark
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)