Documenti fondamentali
718211
Sigma-Aldrich
1-Methylimidazole-2-sulfonyl chloride
95%
Sinonimo/i:
1-Methyl-1H-imidazole-2-sulfonyl chloride, 2-Chlorosulfonyl-1-methylimidazole
Scegli un formato
1 G
168,00 €
168,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 G
168,00 €
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C4H5ClN2O2S
Numero CAS:
Peso molecolare:
180.61
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352005
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
168,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Saggio
95%
Stato
solid
Punto di fusione
66-71 °C
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
Cn1ccnc1S(Cl)(=O)=O
InChI
1S/C4H5ClN2O2S/c1-7-3-2-6-4(7)10(5,8)9/h2-3H,1H3
VIGPKJYEYGGCLK-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Pittogrammi
Health hazardCorrosion
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Resp. Sens. 1 - Skin Corr. 1B
Codice della classe di stoccaggio
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 2
1 of 2
Xingnan Li et al.
Steroids, 99(Pt A), 84-90 (2014-12-30)
Estrogen metabolites are important biomarkers to evaluate cancer risks and metabolic diseases. Due to their low physiological levels, a sensitive and accurate method is required, especially for the quantitation of unconjugated forms of endogenous steroids and their metabolites in humans.