Documenti fondamentali
516228
Sigma-Aldrich
Sulfonyl chloride, polymer-bound
70-90 mesh, extent of labeling: 2.5-3.0 mmol/g loading, 8.5 % cross-linked with divinylbenzene
Scegli un formato
5 G
222,00 €
222,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
5 G
222,00 €
About This Item
Numero CAS:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352202
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
222,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Livello qualitativo
Crosslinking
8.5 % cross-linked with divinylbenzene
Impiego in reazioni chimiche
reaction type: solution phase peptide synthesis
reactivity: amine reactive
Grado di funzionalizzazione
2.5-3.0 mmol/g loading
Dimensione particelle
70-90 mesh
Stringa SMILE
C=Cc1ccccc1.ClS(=O)(=O)c2ccccc2.C=Cc3ccc(C=C)cc3
InChI
1S/ClHO2S/c1-4(2)3/h4H
JRZWKDKJYNXNGZ-UHFFFAOYSA-N
Applicazioni
Reacts with nucleophiles
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)