Documenti fondamentali
706094
Sigma-Aldrich
6-Hydroxypyridine-3-boronic acid pinacol ester
97%
Sinonimo/i:
2-Hydroxy-5-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)pyridine, 2-Hydroxypyridine-5-boronic acid, pinacol ester
Scegli un formato
250 MG
82,20 €
1 G
94,50 €
82,20 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
250 MG
82,20 €
1 G
94,50 €
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C11H16BNO3
Numero CAS:
Peso molecolare:
221.06
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352103
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
82,20 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Saggio
97%
Stato
solid
Punto di fusione
196-200 °C
Stringa SMILE
CC1(C)OB(OC1(C)C)c2ccc(O)nc2
InChI
1S/C11H16BNO3/c1-10(2)11(3,4)16-12(15-10)8-5-6-9(14)13-7-8/h5-7H,1-4H3,(H,13,14)
WAUWXCUPDOXYKS-UHFFFAOYSA-N
Applicazioni
6-Hydroxypyridine-3-boronic acid pinacol ester can be used as a reactant:
  • In the synthesis of novel glutamate transporter EAAT2 activators.[1]
  • To prepare crizotinib derivatives as SHIP2 inhibitors.[2]
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 2
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Structure-activity relationship study of pyridazine derivatives as glutamate transporter EAAT2 activators
Xing X, et al.
Bioorganic & Medicinal Chemistry Letters, 21(19), 5774-5777 (2011)
Identification of crizotinib derivatives as potent SHIP2 inhibitors for the treatment of Alzheimer's disease
Lim JW, et al.
European Journal of Medicinal Chemistry, 157(19), 405-422 (2018)